Stampa…
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3,5-lutidine
OR18609-100MG OR18609-250MG
APOSOR18609-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR18609-100MG APOSOR18609-250MG
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12400986
CAS Number: 72093-12-0