4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆Br₂N₂ Punto di fusione: 133…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22042731 CAS Number: 36210-57-8 |