Stampa…
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18576-1G OR18576-250MG OR18576-5G
APOSOR18576-1GEA 136 EUR
APOSOR18576-1G APOSOR18576-250MG APOSOR18576-5G
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₅
Punto di fusione: 101…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041295
CAS Number: 13684-28-1