Stampa…
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18564-10G OR18564-1G OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA 365 EUR
APOSOR18564-10G APOSOR18564-1G APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Punto di fusione: 131…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01009865
CAS Number: 5344-44-5