Stampa…
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formylbenzyl alcohol, (4-Formylphenyl)methanol
OR18563-1G OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA 69.8 EUR
APOSOR18563-1G APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,148 g/mol
Punto di fusione: 43…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870191
CAS Number: 52010-97-6