Stampa…
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
OR1848-1G OR1848-250MG
APOSOR1848-1GEA 221 EUR
APOSOR1848-1G APOSOR1848-250MG
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Formula: C₁₇H₁₆N₂O₃
Peso molecolare: 296,321 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01232245
CAS Number: 20431-58-7