Stampa…
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodo-1,6-Dimethyl-1H-indazole
OR18423-1G OR18423-250MG
APOSOR18423-1GEA 205 EUR
APOSOR18423-1G APOSOR18423-250MG
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₉H₉IN₂
Peso molecolare: 272,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16628058
CAS Number: 1257535-50-4