Stampa…
Furan-2-aldoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Furan-2-carboxaldehyde oxime, 2-Furaldehyde oxime
OR18402-1G OR18402-5G OR18402-250MG
APOSOR18402-1GEA 36.4 EUR
APOSOR18402-1G APOSOR18402-5G APOSOR18402-250MG
Furan-2-aldoxime
Furan-2-aldoxime
Formula: C₅H₅NO₂
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445568
CAS Number: 1121-47-7