Stampa…
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR183531-1G OR183531-250MG
APOSOR183531-1GEA 655 EUR
APOSOR183531-1G APOSOR183531-250MG
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₄N₄O₂
Peso molecolare: 292,377 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022584
CAS Number: 193902-99-7