4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR183528-1G
OR183528-250MG
APOSOR183528-1GEA
655
EUR
APOSOR183528-1G
APOSOR183528-250MG
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formula:
C₁₀H₁₅N₃S Peso molecolare: 209,311 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
1696692-81-5 |