Stampa…
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR183527-1G OR183527-250MG
APOSOR183527-1GEA 608 EUR
APOSOR183527-1G APOSOR183527-250MG
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₁₇H₂₂N₄
Peso molecolare: 282,383 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 124802-85-3