Stampa…
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR183526-1G OR183526-250MG
APOSOR183526-1GEA 553 EUR
APOSOR183526-1G APOSOR183526-250MG
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177,246 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848945
CAS Number: 289913-84-4