Stampa…
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR183525-1G OR183525-250MG
APOSOR183525-1GEA 553 EUR
APOSOR183525-1G APOSOR183525-250MG
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Peso molecolare: 191,273 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848949
CAS Number: 155198-10-0