4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR183524-1G
OR183524-250MG
APOSOR183524-1GEA
551
EUR
APOSOR183524-1G
APOSOR183524-250MG
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formula:
C₁₀H₁₅N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11848955 CAS Number: 119421-28-2 |