Stampa…
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR183516-1G OR183516-250MG
APOSOR183516-1GEA 296 EUR
APOSOR183516-1G APOSOR183516-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₂S
Peso molecolare: 192,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969088
CAS Number: 1505-62-0