Stampa…
4,6,8-Trichloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR183472-1G OR183472-250MG
APOSOR183472-1GEA 464 EUR
APOSOR183472-1G APOSOR183472-250MG
4,6,8-Trichloroquinoline
4,6,8-Trichloroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063226
CAS Number: 855763-15-4