Stampa…
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR183429-1G OR183429-250MG
APOSOR183429-1GEA 401 EUR
APOSOR183429-1G APOSOR183429-250MG
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈INO₂S
Peso molecolare: 333,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29163658
CAS Number: 2089966-09-4