Stampa…
Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR183428-1G OR183428-250MG
APOSOR183428-1GEA 364 EUR
APOSOR183428-1G APOSOR183428-250MG
Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈INO₂S
Peso molecolare: 333,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29163655
CAS Number: 2090987-68-9