3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆N₂O₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20924150 CAS Number: 160041-48-5 |