Stampa…
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR183422-1G OR183422-250MG
APOSOR183422-1GEA 263 EUR
APOSOR183422-1G APOSOR183422-250MG
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄S
Peso molecolare: 266,273 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20922023
CAS Number: 27697-60-5