Stampa…
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR183420-1G OR183420-5G
APOSOR183420-1GEA 94.5 EUR
APOSOR183420-1G APOSOR183420-5G
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Formula: C₈H₇N₃O₂S
Peso molecolare: 209,225 g/mol
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204059
CAS Number: 244014-85-5