Stampa…
6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR183417-5G OR183417-1G
APOSOR183417-5GEA 521 EUR
APOSOR183417-5G APOSOR183417-1G
6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
6-Bromo-5-chloropicolinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185790
CAS Number: 1214328-42-3