Stampa…
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR183415-250MG OR183415-1G OR183415-100MG
APOSOR183415-250MGEA 109 EUR
APOSOR183415-250MG APOSOR183415-1G APOSOR183415-100MG
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910220
CAS Number: 959958-25-9