Stampa…
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18300-100G OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA 109 EUR
APOSOR18300-100G APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Formula: C₄H₅NS₂
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00798571
CAS Number: 5685-06-3