Stampa…
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 58 EUR
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12026322
CAS Number: 111600-83-0