Stampa…
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,6-dibromopyridine-4-carboxylate, 2,6-Dibromo-4-(methoxycarbonyl)pyridine
OR18036-1G OR18036-5G
APOSOR18036-1GEA 82.9 EUR
APOSOR18036-1G APOSOR18036-5G
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
Peso molecolare: 294,928 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042543
CAS Number: 119308-57-5