Stampa…
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-methyl-1,3-diazine-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-4-methylpyrimidine
OR18025-1G OR18025-250MG
APOSOR18025-1GEA 304 EUR
APOSOR18025-1G APOSOR18025-250MG
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09863167
CAS Number: 188781-10-4