2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Carboxymethyl)-6-methylaniline, 2-Amino-3-(carboxymethyl)toluene
OR18018-1G
OR18018-250MG
APOSOR18018-1GEA
350
EUR
APOSOR18018-1G
APOSOR18018-250MG
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Peso molecolare: 165,189 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16606085 CAS Number: 1334405-57-0 |