Stampa…
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18015-1G OR18015-250MG
APOSOR18015-1GEA 53.8 EUR
APOSOR18015-1G APOSOR18015-250MG
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09832994
CAS Number: 54941-44-5