2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-1-(prop-2-yl)-1H-imidazole
Formula:
C₆H₉ClN₂ Peso molecolare: 144.602 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD10699127 CAS Number: 1053655-72-3 |