Stampa…
5-Iodoindan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-iodo-1H-inden-1-one, 5-Iodo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5-iodo-1-oxo-1H-indene
OR17925-1G OR17925-250MG
APOSOR17925-1GEA 184 EUR
APOSOR17925-1G APOSOR17925-250MG
5-Iodoindan-1-one
5-Iodoindan-1-one
Formula: C₉H₇IO
Peso molecolare: 258,056 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744086
CAS Number: 511533-38-3