Stampa…
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Chlorophenyl)dimethylamine
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 35 EUR
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,625 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C (12 mm Hg)
Punto di fusione: 32…37 °C
Densità: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780200
CAS Number: 698-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III