4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pteroic acid, 4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoic acid, Folic Acid Impurity D
OR17919-1G
OR17919-5G
OR17919-250MG
APOSOR17919-1GEA
68.4
EUR
APOSOR17919-1G
APOSOR17919-5G
APOSOR17919-250MG
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
Formula:
C₁₄H₁₂N₆O₃ Peso molecolare: 312,283 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075823 CAS Number: 119-24-4 |