Stampa…
2-Nitrophenylacetylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-2-nitrobenzene
OR17873-1G OR17873-250MG OR17873-5G
APOSOR17873-1GEA 56.8 EUR
APOSOR17873-1G APOSOR17873-250MG APOSOR17873-5G
2-Nitrophenylacetylene 98%
2-Nitrophenylacetylene
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,131 g/mol
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01113917
CAS Number: 16433-96-8