Stampa…
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,7-Dichloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
OR17856-100MG OR17856-1G OR17856-250MG
APOSOR17856-100MGEA 176 EUR
APOSOR17856-100MG APOSOR17856-1G APOSOR17856-250MG
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₃Cl₂N₃S
Peso molecolare: 220,079 g/mol
Punto di fusione: 168…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01118747
CAS Number: 16407-86-6