1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-boronic acid, N-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)boronic acid
Formula:
C₁₀H₁₈BNO₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09997795 CAS Number: 844501-00-4 |