Stampa…
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-chlorophenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
OR17683-1G OR17683-5G OR17683-25G
APOSOR17683-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17683-1G APOSOR17683-5G APOSOR17683-25G
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Peso molecolare: 249.489 g/mol
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390582
CAS Number: 90004-80-1