Stampa…
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17680-1G OR17680-250MG
APOSOR17680-1GEA 321 EUR
APOSOR17680-1G APOSOR17680-250MG
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657033
CAS Number: 55586-26-0