Stampa…
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-bromophenyl methyl sulphone
OR17676-1G OR17676-250MG OR17676-5G
APOSOR17676-1GEA 466 EUR
APOSOR17676-1G APOSOR17676-250MG APOSOR17676-5G
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 250,113 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602552
CAS Number: 1375473-63-4