Stampa…
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR17675-1G OR17675-5G OR17675-250MG
APOSOR17675-1GEA 161 EUR
APOSOR17675-1G APOSOR17675-5G APOSOR17675-250MG
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆BrIO₂S
Peso molecolare: 360,995 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28155004
CAS Number: 1820619-59-7