2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
Formula:
C₇H₆BrNO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052985 CAS Number: 1048916-38-6 |