Stampa…
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrotoluene, 6-Bromo-4-nitro-o-cresol
OR17670-1G OR17670-5G OR17670-250MG
APOSOR17670-1GEA 105 EUR
APOSOR17670-1G APOSOR17670-5G APOSOR17670-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,031 g/mol
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26392591
CAS Number: 4186-49-6