2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR17661-1G
OR17661-250MG
OR17661-5G
APOSOR17661-1GEA
1210
EUR
APOSOR17661-1G
APOSOR17661-250MG
APOSOR17661-5G
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Formula:
C₆H₅Br₃N₂ Punto di fusione: 158…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00466367 CAS Number: 62477-06-9 |