Stampa…
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17618-1G OR17618-250MG
APOSOR17618-1GEA 377 EUR
APOSOR17618-1G APOSOR17618-250MG
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formula: C₅H₅BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07787463
CAS Number: 80715-22-6