Stampa…
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17607-1G OR17607-5G OR17607-250MG
APOSOR17607-1GEA 198 EUR
APOSOR17607-1G APOSOR17607-5G APOSOR17607-250MG
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₁₇NO₂
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13563142
CAS Number: 89378-43-8