Stampa…
7-(Aminomethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (Quinolin-7-yl)methylamine
OR17563-100MG OR17563-1G OR17563-250MG
APOSOR17563-100MGEA 691 EUR
APOSOR17563-100MG APOSOR17563-1G APOSOR17563-250MG
7-(Aminomethyl)quinoline
7-(Aminomethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12031213
CAS Number: 773092-54-9