Stampa…
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
OR17555-1G OR17555-250MG
APOSOR17555-1GEA 869 EUR
APOSOR17555-1G APOSOR17555-250MG
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one
Formula: C₇H₆BrNOS
Peso molecolare: 232,098 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14584992
CAS Number: 960289-03-6