Stampa…
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethylamine
OR17548-1G OR17548-250MG
APOSOR17548-1GEA 730 EUR
APOSOR17548-1G APOSOR17548-250MG
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₁₀BrN₃
Peso molecolare: 204,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08449281
CAS Number: 1017788-72-5