Stampa…
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR17508-1G OR17508-25G OR17508-5G
APOSOR17508-1GEA 64 EUR
APOSOR17508-1G APOSOR17508-25G APOSOR17508-5G
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride
Formula: C₅H₄BrNO·ClH
Peso molecolare: 210,456 g/mol
Punto di fusione: 180…181 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01940270
CAS Number: 63785-86-4