Stampa…
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17501-1G OR17501-250MG
APOSOR17501-1GEA 290 EUR
APOSOR17501-1G APOSOR17501-250MG
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅BrO₃
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193059
CAS Number: 38876-70-9